2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC500800-1G
PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA
6370
DKK
APOSPC500800-1G
APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16606346 CAS-nummer: 1227511-82-1 |