6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 6140 DKK
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Molekylvægt: 175.108 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10696233
CAS-nummer: 131747-65-4