3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500779-1G PC500779-250MG
APOSPC500779-1GEA 7240 DKK
APOSPC500779-1G APOSPC500779-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398192
CAS-nummer: 1261482-51-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III