2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-fluoro-4-formylpyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC50077-1G PC50077-5G
APOSPC50077-1GEA 284 DKK
APOSPC50077-1G APOSPC50077-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃BrFNO
Molekylvægt: 203.997 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800558
CAS-nummer: 1005291-43-9