5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC500760-1G
PC500760-250MG
PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA
1640
DKK
APOSPC500760-1G
APOSPC500760-250MG
APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃ Molekylvægt: 317.929 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13185415 CAS-nummer: 1214327-32-8 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |