5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500760-1G PC500760-250MG PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA 1640 DKK
APOSPC500760-1G APOSPC500760-250MG APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185415
CAS-nummer: 1214327-32-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II