5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 2290 DKK
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28140566
CAS-nummer: 1288998-92-4