5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 2950 DKK
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185398
CAS-nummer: 1214349-54-8