4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 1970 DKK
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22573054
CAS-nummer: 1331945-16-4