4-(Trifluoromethoxy)styrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 4130 DKK
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Formel: C₉H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22413864
CAS-nummer: 1736-08-9