Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 985 DKK
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Formel: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505930
CAS-nummer: 1027642-28-9