3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 1970 DKK
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28122904
CAS-nummer: 680610-75-7