4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 5730 DKK
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398126
CAS-nummer: 1261777-98-3