Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500686-25G PC500686-5G PC500686-50G
APOSPC500686-25GEA 2590 DKK
APOSPC500686-25G APOSPC500686-5G APOSPC500686-50G
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Formel: C₉H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04335187
CAS-nummer: 175596-01-7