4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 436 DKK
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398194
CAS-nummer: 1261457-09-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II