5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 3050 DKK
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22558087
CAS-nummer: 1008361-72-5