4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 436 DKK
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103433
CAS-nummer: 1823318-98-4