3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 186 DKK
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.138 g/mol
Smeltepunkt: 63…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037779
CAS-nummer: 219873-06-0