2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone
PC500633-1G PC500633-250MG PC500633-5G
APOSPC500633-1GEA 1140 DKK
APOSPC500633-1G APOSPC500633-250MG APOSPC500633-5G
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.035 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032155
CAS-nummer: 161957-58-0