Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 774 DKK
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27578309
CAS-nummer: 1807244-07-0