4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 DKK
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅BrClFO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28096606
CAS-nummer: 1820684-91-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II