4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 2080 DKK
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Smeltepunkt: 140…145 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22492213
CAS-nummer: 859213-39-1