2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 3000 DKK
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅BrClFO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28096593
CAS-nummer: 1820717-41-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II