5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500573-1G PC500573-250MG PC500573-5G
APOSPC500573-1GEA 3270 DKK
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG APOSPC500573-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28096626
CAS-nummer: 1820717-85-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III