4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 DKK
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28096583
CAS-nummer: 1804386-40-0