2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500562-1G PC500562-250MG PC500562-5G
APOSPC500562-1GEA 6800 DKK
APOSPC500562-1G APOSPC500562-250MG APOSPC500562-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18205514
CAS-nummer: 945995-09-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III