4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-2-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500541-5G PC500541-1G PC500541-250MG
APOSPC500541-5GEA 5580 DKK
APOSPC500541-5G APOSPC500541-1G APOSPC500541-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅Br₂F₃O
Smeltepunkt: 49…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22491122
CAS-nummer: 1697955-36-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III