4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500538-1G PC500538-5G PC500538-10G PC500538-25G
APOSPC500538-1GEA 327 DKK
APOSPC500538-1G APOSPC500538-5G APOSPC500538-10G APOSPC500538-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185414
CAS-nummer: 335013-18-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II