2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 1370 DKK
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18205512
CAS-nummer: 1379312-99-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III