3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 2180 DKK
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18394044
CAS-nummer: 853368-35-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III