2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50053-1G PC50053-250MG
APOSPC50053-1GEA 8280 DKK
APOSPC50053-1G APOSPC50053-250MG
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18071075
CAS-nummer: 1233967-21-9