2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA 164 DKK
APOSPC500527-1G APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09261046
CAS-nummer: 217661-27-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III