2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-3-fluoro-o-tolunitrile, 2-Cyano-6-fluorobenzyl bromide
PC500524-1G PC500524-250MG PC500524-5G
APOSPC500524-1GEA 502 DKK
APOSPC500524-1G APOSPC500524-250MG APOSPC500524-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12025416
CAS-nummer: 635723-84-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III