3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 2620 DKK
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18378686
CAS-nummer: 1379371-56-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III