Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500511-1G PC500511-250MG PC500511-5G PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA 382 DKK
APOSPC500511-1G APOSPC500511-250MG APOSPC500511-5G APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11505951
CAS-nummer: 157652-28-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III