Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500509-1G PC500509-250MG PC500509-5G
APOSPC500509-1GEA 1920 DKK
APOSPC500509-1G APOSPC500509-250MG APOSPC500509-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11505952
CAS-nummer: 142314-72-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III