4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500506-1G PC500506-250MG PC500506-5G
APOSPC500506-1GEA 3050 DKK
APOSPC500506-1G APOSPC500506-250MG APOSPC500506-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅Br₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22491116
CAS-nummer: 1523196-85-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III