3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500503-1G PC500503-250MG
APOSPC500503-1GEA 6270 DKK
APOSPC500503-1G APOSPC500503-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrClFNO₂
Molekylvægt: 254.441 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040517
CAS-nummer: 1806970-78-4