5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC500502-1G PC500502-250MG PC500502-5G
APOSPC500502-1GEA 3050 DKK
APOSPC500502-1G APOSPC500502-250MG APOSPC500502-5G
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295.931 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23711739
CAS-nummer: 1427413-65-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III