4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-formylbenzyl bromide
PC500500-1G PC500500-250MG PC500500-5G
APOSPC500500-1GEA 1870 DKK
APOSPC500500-1G APOSPC500500-250MG APOSPC500500-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18378725
CAS-nummer: 1379307-40-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III