5-Bromo-2-fluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-fluoro-2-vinylbenze, 4-Bromo-2-ethenyl-1-fluorobenzene
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 436 DKK
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Molekylvægt: 201.036 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20384566
CAS-nummer: 221030-92-8