3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500489-1G PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA 2300 DKK
APOSPC500489-1G APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.458 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27934056
CAS-nummer: 943830-81-7