3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 1970 DKK
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27931488
CAS-nummer: 886615-32-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III