2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 491 DKK
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17281928
CAS-nummer: 1342158-87-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III