5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500479-1G PC500479-250MG PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA 2460 DKK
APOSPC500479-1G APOSPC500479-250MG APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06208849
CAS-nummer: 773100-76-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III