4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 3000 DKK
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22492235
CAS-nummer: 853368-32-8