2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 567 DKK
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂IO₂
Smeltepunkt: 195…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368123
CAS-nummer: 501433-05-2