3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500462-1G PC500462-25G PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA 349 DKK
APOSPC500462-1G APOSPC500462-25G APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110256
CAS-nummer: 702640-51-5