2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500461-1G PC500461-250MG PC500461-5G
APOSPC500461-1GEA 2380 DKK
APOSPC500461-1G APOSPC500461-250MG APOSPC500461-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28014018
CAS-nummer: 943830-91-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III