3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-m-toluic acid
PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 5320 DKK
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18378684
CAS-nummer: 89540-20-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III